Grease-free with screw threads to provide an inert connection between outer-threaded glass components. All wetted parts are PTFE. Dynamic vacuum of <5 μm is achieved. May be used at temperatures up to 180 °C.
Cechy i korzyści
Bezpiecznie łączy dwa elementy szklane z gwintem zewnętrznym bez haków, sprężyn lub zacisków
Konfiguracja nakrętki tworzy beztłuszczowe, próżniowe uszczelnienie
Obojętna powierzchnia styku
Łatwy montaż
Złącze może być używane pod umiarkowanym ciśnieniem do generowania gazu lub dostarczania odczynnika w atmosferze obojętnej.
Dostępne z białymi polipropylenowymi lub czarnymi fenolowymi nasadkami
Złącza fenolowe mają temperaturę roboczą do 180°C
Autoklawowalne
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)