Kluczowe dokumenty
Z507865
Round-bottom flask with side port
capacity 10 mL
Wybierz wielkość
1 EA
308,00 zł
308,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
308,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
308,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Screw cap
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 9592-37
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Single neck flask has threaded <ST/>14/10 joint, and an additional side port with PTFE-faced silicone rubber septum for easy retrieval or injection access. Supplied with holed caps and FETFE® O-rings.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)