Kluczowe dokumenty
SYNF144100
Synthware round bottom flask with threaded side inlet
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F144100, kolba okrągłodenna z ramieniem bocznym
Wybierz wielkość
1 EA
342,00 zł
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
342,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F144100
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Z gwintowanym otworem bocznym do wkładania termometru lub rurek odpowietrzających o średnicy zewnętrznej od 5 mm do 7,5 mm. Konstrukcja o grubych ściankach. Wszystkie wymienione poniżej rozmiary są ręcznie wydmuchiwane z rurek w celu zapewnienia jednolitej grubości ścianek.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)