Kluczowe dokumenty
Z567175
Ace round-bottom pressure flask
with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 50 mL
Synonim(y):
Kolba ciśnieniowa, Kolba okrągłodenna, Wyroby szklane Ace
Wybierz wielkość
1 EA
798,00 zł
798,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
798,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
798,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type PTFE plug seal
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 841505
pojemność
50 mL
Średnica
50 mm
Opis ogólny
Heavy-wall borosilicate glass flasks are pressure rated to 60 psig at 120°C. The rounded bottom facilitates use in heating mantles and for other round-bottom flask applications. Flasks are supplied complete with Ace-Thred PTFE front seal bushing and FETFE® O-ring.
Replacement FETFE O-rings:
Ace-Thred #Product #
7 Z504661
15 Z504858
25 Z505056
14 Z504742
210 Z505021
220 Z505110
CAUTION: This glassware is not guaranteed against breakage caused by pressure or vacuum. These flasks should never be used if scratched or otherwise damaged.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)