Kluczowe dokumenty
Z505668
Ace O-ring, CAPFE
wall size 3.5 mm, I.D. 25.0 mm
Wybierz wielkość
1 EA
161,00 zł
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
161,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 7855838
śr. wewn.
25.0 mm
rozmiar ścianki
3.5 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)