Kluczowe dokumenty
Z564621
Ace pressure tube
bushing type, Front seal, capacity ~21 mL, L × O.D. 20.3 cm × 19 mm
Synonim(y):
Ace Tube, Przewód ciśnieniowy
Wybierz wielkość
1 EA
390,00 zł
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE cap
borosilicate glass tube
colorless tube
round bottom
screw top cap (plugseal)
white cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
bushing type Front seal
graduations: no
internal thread
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8648-43
dł. × śr. zewn.
20.3 cm × 19 mm
pojemność
~21 mL
Średnica
19 mm
dopasowywanie
Ace-Thred for #7
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Heavy-wall borosilicate glass tubes are pressure rated to 150 psig. Useful for the polymerization and analysis of halogens by thermal decomposition in the presence of lime. Tubes are supplied complete with Ace-Thred PTFE bushing and FETFE® O-ring.
For pressure work, the "Front seal" bushing is recommended (allows O-ring to sit at narrow neck of tube, below the threads). "Back seal" bushing can also be used, if preferred (allows O-ring to sit on top of the tube against cap).
Replacement FETFE O-rings:
Front Seal:
Z504661 (Ace-Thred #7)
Z504858 (Ace-Thred #15)
Z505056 (Ace-Thred #25)
Back Seal:
Z504742 (Ace-Thred #7)
Z505021 (Ace-Thred #15)
Z505110 (Ace-Thred #25)
CAUTION: This glassware is not guaranteed against breakage caused by pressure or vacuum. These tubes should never be used if scratched or otherwise damaged.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)