Kluczowe dokumenty
Z419907
Sigma-Aldrich
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 250 mL
Wybierz wielkość
1 EA
207,00 zł
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
207,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14610-0000
pojemność
250 mL
śr. płytki
104 mm
wys. od krawędzi do dna
50 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
One piece funnel with sealed-in, coarse porosity, Coarse porosity (90-130 micron) PE filter plate for good retention and fast flow under vacuum. Useable with or without filter paper. Use below 52°C (125°F).
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1