Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
Z416673
Supelco
Flash-chromatography assembly with threaded joints
capacity 1,000 mL, With fritted disc (porosity C), joint: ST/NS 45/40
Wybierz wielkość
1 EA
3080,00 zł
3080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3080,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
3080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Połączenie
joint: ST/NS45/40
klasa czystości
for chromatography
metody
LPLC: suitable
pojemność
1,000 mL
kolumna śr. zewn. × dł.
57 mm × 508 mm
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
Grease-free design eliminates contamination and frozen joints. Consists of column and flow controller. Order solvent reservoir separately. See the Air-Sensitive section for a description of the threaded joint.
Zastosowanie
Flash chromatography is useful for rapid, preparative separations with moderate resolutions. As first described in J. Org. Chem., 43, 2923 (1978), it is commonly performed with silica gel although the use of reversed phase packings has become popular in recent years.
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)