Z415987
EZSafe® flash-chromatography column with reservoir
With fritted disc, capacity 600 mL
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for chromatography
metody
LPLC: suitable
wymiary otworu
2 mm
pojemność
600 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with GL-45 screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
Informacje prawne
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.