Merck
Z415510
Sigma-Aldrich
Aldrich® Claisen distillation head with Vigreux indents
Joints: ST/NS 24/40 (3), H 380 mm, thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Połączenie
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (3)
Wysokość
380 mm
głębokość zanurzenia
75 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC