Kluczowe dokumenty
Z220108
Sigma-Aldrich
Aldrich® micro distillation head with Vigreux indents
One-piece assembly
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Posiada głowicę w płaszczu próżniowym z dołączonym skraplaczem, wgłębieniami Vigreux i osłoną termometryczną na termometr zanurzeniowy 50 mm. Połączenia na jednoczęściowej kolumnie to 14/20 połączeń wewnętrznych i 10/18 połączeń zewnętrznych. Wgłębienia Vigreux biegną przez całą długość kolumny i pełnią funkcję uszczelnienia kolumny.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)