Kluczowe dokumenty
Z413542
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with Clear-Seal joints
With Clear-Seal joints, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Adapter 3-drożny, adapter do szkła, adaptery do szkła
Wybierz wielkość
1 EA
727,00 zł
727,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
727,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
727,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ramię boczne jest ustawione pod kątem 75° od dolnego przegubu.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)