Kluczowe dokumenty
Z413100
Sigma-Aldrich
Aldrich® micro distilling splitter head
Unjacketed, Overall H 260 mm
Wybierz wielkość
1 EA
5710,00 zł
5710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
5710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wys. całkowita
260 mm
głębokość zanurzenia
50 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The column and receiver joints are 14/20 with a 10/18 thermometer joint, two 2 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve. Removable condenser cold-finger for easy cleaning.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. can you tell what cone dimension is this equipment ? Z413100 - micro distilling splitter head : 14/23 , 24/29 , 29/32 ?
    1 answer
    1. The column and receiver joints are 14/20 with a 10/18 thermometer joint, two 2 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve. Removable condenser cold-finger for easy cleaning. The overall height is 260 mm and the immersion depth is 50 mm.