Kluczowe dokumenty
Z334529
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 25 mL, side joint: ST/NS 14/23, center joint: ST/NS 19/23
Synonim(y):
FR25/2S/11A
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
Połączenie
center joint: ST/NS19/23
side joint: ST/NS14/23
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR25/2S/11A
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
80 mm
pojemność
25 mL
Opis ogólny
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
  • One vertical neck
  • Two angled side necks
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)