Kluczowe dokumenty
Z317780
Duran® vacuum desiccator replacement lids
knobbed, nominal diameter 300 mm , DN
Synonim(y):
244106908
Wybierz wielkość
Z317780-1EA
764,00 zł
764,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
Z317780-1EA
764,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
764,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
średnica nominalna
300 mm , DN
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)