Kluczowe dokumenty
Z314986
Hirschmann® pipetus®-Standard pipette controller
with pump
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
wejście AC/DC
230 V AC
Materiały
plastic
silicone
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Hirschmann 9903000
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
0.1-200 mL
Opis ogólny
Similar to the Pipetus-Akku, but with separate pump unit. The separate pumps avoids any contamination and lowers ignition risk. There are no electronic parts within the controller.
Supplied with tubing, hand-held controller, pipette holder, spare filters, spare safety valve and instruction manual.
UK & European version supplied with 2-pin plug and 3-pin adapter.
Informacje prawne
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Pipetus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)