Z309109
Quickfit® Soxhlet extraction assemblies
volume 60 mL
Synonim(y):
60RASX
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint ST/NS condenser34/35
joint ST/NS flask24/29
opis
for use with 28mm × 80mm thimble
producent / nazwa handlowa
Quickfit 60RASX
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru objętości
60 mL
pojemność kolby
150 mL
Opis ogólny
NOTE: Does not include optional pressure equalizing funnel shown in diagram
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)