Kluczowe dokumenty
Z308749
Quickfit® conical flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
FE100/3
Wybierz wielkość
1 EA
179,00 zł
5 EA
661,00 zł
179,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
179,00 zł
5 EA
661,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
179,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Połączenie
joint: ST/NS24/29
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
without cap
opakowanie
case of 5
producent / nazwa handlowa
Quickfit FE100/3
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
100 mL
Opis ogólny
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)