Kluczowe dokumenty
Z307076
Volac® volumetric pipette
volume 5 mL, accuracy: 0.015 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
class AS
(Conforms to BS ISO648, batch tested)
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Volac R371/NC/E/5
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru objętości
5 mL, accuracy: 0.015 mL
pojemność
5 mL
kolor
white
Opis ogólny
Color-coded for easy recognition and calibrated to deliver (TD, EX). "Tufftip" treated tips resist damage on knocking.
Informacje prawne
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)