Kluczowe dokumenty
Z307009
Volac® volumetric pipette
volume 2 mL, accuracy: 0.01 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
class AS
(Conforms BS ISO648; batch tested)
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Volac R371/NC/B/5
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru objętości
2 mL, accuracy: 0.01 mL
pojemność
2 mL
kolor
orange
Opis ogólny
Color-coded for easy recognition and calibrated to deliver (TD, EX). "Tufftip" treated tips resist damage on knocking.
Informacje prawne
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)