Kluczowe dokumenty
BR36846
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® ETERNA
class A, DE-M marking, capacity 20 mL, borosilicate glass
Synonim(y):
BLAUBRAND®, ETERNA, Volumetric flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
polypropylene stopper
Połączenie
joint ST/NS neck12/21
Właściwości
accuracy class A
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND 36846
pojemność
20 mL
Opis ogólny
Kolba miarowa BRAND® BLAUBRAND® ETERNA jest wykonana z wysokiej jakości szkła Boro 3.3 i spełnia normy DIN EN ISO 1042. Jest skalibrowana na zawartość (TC, In), zapewniając precyzyjny pomiar cieczy w różnych zastosowaniach laboratoryjnych. Każda kolba jest dostarczana z numerem partii i zawiera jeden certyfikat partii na jednostkę opakowania od producenta, zapewniając gwarancję jakości i identyfikowalność.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)