About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Polecane produkty
Materiały
yellow natural rubber
rozmiar
L
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pkg of 12 pair
producent / nazwa handlowa
Marigold
dostępność
not available in USA and Canada
dł. × grubość
320 mm × 1.50 mm
Opis ogólny
Easy pull-on, tear resistant flock lined yellow rubber gloves offering comfort with a high resistance to water based chemicals. Unique raised pattern gives these gloves an excellent wet grip.
Informacje prawne
Marigold is a registered trademark of Comasec SAS
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)