Kluczowe dokumenty
Z284203
Sigma-Aldrich
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 100 mL
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Wybierz wielkość
1 EA
264,00 zł
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
264,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
Właściwości
fits beaker size 100 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37146-0100
Średnica
44 mm
Opis ogólny
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
Informacje prawne
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)