Merck
Z283940
Spinwedge® magnetic stirring bar
size 3/8 in. × 1 in.
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Wybierz wielkość
3 EA
221,00 zł
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 EA
221,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE-coated (wedge shaped)
PTFE-coated
opakowanie
pack of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37123-0002
Długość
25.4 mm
Średnica
9.5 mm
rozmiar
3/8 in. × 1 in.
Opis ogólny
  • Mieszadła magnetyczne1633 są idealne do ubijania osadów lub rozpuszczania soli w celu ich dokładnego rozproszenia.
  • Konstrukcja w kształcie klina zapewnia silne turbulencje przy niskich prędkościach.
  • Odporne chemicznie pręty mają ostro nachyloną szeroką powierzchnię czołową do dokładnego mieszania lepkich roztworów.
  • Magnes Alnico zamknięty w powłoce PTFE (politetrafluoroetylen) klasy FDA.
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie.
Bars designed to plough up sediment and provide strong mixing action.
Informacje prawne
Spinwedge is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)