Merck
Z118907
Circulus stirring bars
white, L 54 mm
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Wybierz wielkość
1 EA
127,00 zł
5 EA
611,00 zł
127,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
127,00 zł
5 EA
611,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
127,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
(dumbell)
PTFE end pieces
PTFE-coated bar (dumbell)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37172-0000
Długość
54 mm
śr. pręta
8 mm
śr. końcówek
20 mm
kolor
white
Opis ogólny
Mieszadła 4215agneticzapewniają szybkie mieszanie i silne turbulencje, a także większą stabilność i mniejsze dryfowanie przy wyższych prędkościach. Idealne do pojemników z okrągłym lub wypukłym dnem Wszystkie rozmiary mają solidne dyski końcowe z PTFE® klasy VI wg FDA (USP) o średnicy 20 mm (0,79"), średnicę pręta 8 mm (0,315) i magnes Alnico Wyprodukowano w zarejestrowanym zakładzie ISO 9001:2015, co potwierdzono certyfikatem SGS. Możliwość sterylizacji w autoklawie.
Informacje prawne
Circulus is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)