Kluczowe dokumenty
Z282057
Coors alumina pestle
for Z282006
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiały
alumina
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 60362
dł. tłuczka
65 mm
Opis ogólny
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)