Kluczowe dokumenty
Z275298
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske viscometer tube
size 75
Wybierz wielkość
1 EA
1150,00 zł
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111700
NACRES:
PB.36
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rozmiar
75
opis
constant ~ 0.008 cSt/s
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 798837
zakres pomiaru lepkości
1.6-8 cSt
Opis ogólny
Obtain kinematic viscosities using tubes designed for ASTM Method D445 and D2515. Viscosities can be measured with a precision of ±0.2% quickly and easily.
Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)