Kluczowe dokumenty
Z272795
Sigma-Aldrich
Nalgene® PFA beaker
capacity 600 mL
Synonim(y):
Zlewka odporna na chemikalia, plastikowa zlewka
Wybierz wielkość
1 EA
740,05 zł
740,05 zł
Cena katalogowa779,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
740,05 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
740,05 zł
Cena katalogowa779,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PFA
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 1510-0600
pojemność
600 mL
Opis ogólny
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)