Kluczowe dokumenty
Z130982
Nalgene® Griffin beakers
capacity 1,000 mL, translucent polypropylene
Synonim(y):
Zlewka PP, zlewka nalgene PP
Wybierz wielkość
1 PKG
203,00 zł
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
203,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
translucent polypropylene
Właściwości
graduations
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 1201-1000
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)