Kluczowe dokumenty
Z266043
Supelco
Aluminum multi-plate racks
For use with 10 cm × 10 cm plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
Opis ogólny
For use with Latch-Lid developing chambers.
Informacje prawne
Latch-Lid is a trademark of General Glassblowing, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)