Kluczowe dokumenty
Z265608
Supelco
Analtech TLC Uniplates: silica gel matrix
L × W 5 cm × 20 cm, binder, Inorganic, fluorescent indicator: no
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Właściwości
binder Inorganic
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Analtech 11031
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
5 cm × 20 cm
grubość warstwy
250 μm
płytka dł. × szer.
5 cm × 20 cm
Opis ogólny
Most rugged silica gel plates available.
Inne uwagi
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
116484
Informacje prawne
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)