Kluczowe dokumenty
Z264768
Sigma-Aldrich
Hydrion® Brilliant pH dip stiks
pH range 1-14
About This Item
Kod UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.79
Właściwości
non-bleeding: no
refill: no
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Hydrion
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
zakres pH
1-14
metoda wykrywania
colorimetric
Opis ogólny
Direct reading pH stick with clear, bright color matches over the desired pH range.
Informacje prawne
Hydrion is a registered trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)