Kluczowe dokumenty
Z263362
Sigma-Aldrich
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
capacity 2 oz (60 mL), white polypropylene cap, vinyl flat liner
Synonim(y):
Butelki Wheaton, butelki przezroczyste, przezroczyste butelki
Wybierz wielkość
1 PKG
549,10 zł
549,10 zł
Cena katalogowa646,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
549,10 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
549,10 zł
Cena katalogowa646,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
rozmiar korka
53-400
Połączenie
Joints threaded neck (53-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
opakowanie
pkg of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216903
pojemność
2 oz (60 mL)
śr. × wys.
55 mm × 48 mm
Opis ogólny
Walls allow for complete removal of contents.
Zastosowanie
Ideal for soil sampling and environmental applications.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)