Kluczowe dokumenty
Z262994
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 1 oz (30 mL), clear, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Synonim(y):
Butelka Wheaton, Butelki Wheaton, wąskie usta
Wybierz wielkość
48 EA
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
48 EA
1070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE flat liner
colorless bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Połączenie
Joints threaded neck (20-400)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 48 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216806
pojemność
1 oz (30 mL)
śr. × wys.
31 mm × 79 mm
kolor
clear
Opis ogólny
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Cechy i korzyści
  • Wykonane z przezroczystego szkła sodowo-wapniowego USP typu III
  • Zakrętki z polipropylenu z wyborem wkładek
Informacje prawne
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)