Kluczowe dokumenty
Z512427
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 180 mm × 230 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
sterylność
non-sterile
Właściwości
fits flask 22 ‑ 50 L
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. wewn. × śr. zewn.
180 mm × 230 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)