Kluczowe dokumenty
Z262250
Sigma-Aldrich
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump
pumping speed 10 L/min, AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
laboratoryjna pompa próżniowa, mini membranowa pompa próżniowa, mini pompa próżniowa, pompa próżniowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.79
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KNF
Parametry
≤6 torr vacuum
10 L/min pumping speed
dł. × szer. × wys.
11 in. × 5 1/2 in. × 7.2 in.
masa
16 lb (7.3 kg)
Opis ogólny
Ciche, wysokowydajne membranowe pompy próżniowe mogą być używane samodzielnie lub jako centralny element modułowego laboratoryjnego systemu próżniowego. Zastępują hałaśliwe pompy łopatkowe do destylacji próżniowej, suszenia, filtracji, odparowywania obrotowego, odgazowywania cieczy i zastosowań, w których używane są aspiratory wody.
  • Głowice z litego PTFE
  • Membrana pokryta PTFE
  • Bezolejowa praca zapewnia czystość pompowanego medium
  • Nowy system zaworów wieloportowych z dyskami Kalrez poprawia przepływ i niezawodność
  • Dwa stopnie
  • Króćce do węży o średnicy wewnętrznej 10 mm na portach
Cechy i korzyści
  • Głowice z litego PTFEMembrana pokryta PTFE.
  • Bezolejowa praca zapewnia czystość pompowanego medium.
  • Nowy system zaworów wieloportowych z dyskami Kalrez poprawia przepływ i niezawodność.
  • Dwa stopnie.
  • Króćce do węży o średnicy wewnętrznej 0 mm na portach.
Informacje prawne
Laboport is a registered trademark of KNF Neuberger GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)