Kluczowe dokumenty
Z247243
Coors porcelain crucible cover
cap size E, I.D. 74 mm
Wybierz wielkość
1 PKG
902,00 zł
902,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
902,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
902,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rozmiar korka
E
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66126
śr. wewn.
74 mm
Opis ogólny
Porcelanowa pokrywa tygla 1238 jest szkliwiona na całej powierzchni z wyjątkiem krawędzi.
Cechy i korzyści
  • Zapewnia dużą odporność na szok termiczny
  • Wytrzymały
  • Sztywność
  • Trwałe właściwości ogniotrwałe
Inne uwagi
Pokrywy mogą nie pasować dokładnie do tygli ze względu na nieuniknione różnice grubości ścianek w tyglu.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)