Kluczowe dokumenty
Z261084
Sigma-Aldrich
Nalgene® PassPort IP2 bottles
Narrow-mouth, capacity 125 mL
Synonim(y):
butelka nalgene, butelki nalgene, nalgene hdpe
Wybierz wielkość
12 EA
116,00 zł
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
116,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
high-density polyethylene
polypropylene cap
round translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (24-415)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 12 (bottles)
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2099-0004
średnica butelki × wys.
51 mm × 101 mm
pojemność
125 mL
Opis ogólny
Bottles suitable for shipping. These bottles are in compliance with the new United Nations Performance-Oriented Packaging regulations for shipping. IP2 marking, material, volume, and registration notch molded into bottom of bottle. Leakproof. Evaluated at 15 psi.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PassPort is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)