Kluczowe dokumenty
Z561258
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature -35-50 °C
Wybierz wielkość
1 EA
457,00 zł
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
457,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
spirit-filled
Właściwości
subdivision 1.0 °C
producent / nazwa handlowa
Thermco Products, Inc.
zakres pomiaru temperatury
-35-50 °C
Długość
305 mm
głębokość zanurzenia
76 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Termometry są całkowicie uszczelnione PTFE w celu zatrzymania cieczy i szkła w przypadku stłuczenia.
Informacje prawne
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)