Kluczowe dokumenty
Z246689
Nickel crucible cover
For 55mL low form or straight wall crucible
Wybierz wielkość
1 EA
80,78 zł
80,78 zł
Cena katalogowa86,80 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
80,78 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
80,78 zł
Cena katalogowa86,80 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)