Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
Z246638
Nickel crucible
Straight wall, capacity 55 mL
Wybierz wielkość
1 EA
307,00 zł
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
307,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pojemność
55 mL
śr. × wys.
47 mm × 41 mm
grubość
0.035 in.
Opis ogólny
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)