Kluczowe dokumenty
Z243868
Sigma-Aldrich
POWERMITE proportional on/off type-1,000W capacity heat control
EB-1C
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
wejście AC/DC
120 V AC
Właściwości
CSA approved
dostępność
not available in EU
masa
1.6 lb
Opis ogólny
Model EB-1C ma odlewaną aluminiową obudowę z szarym, wypalanym wykończeniem, satynową płytę czołową SS z podtynkowym gniazdem i pokrętłem, lampkę kontrolną (dwie lampki w modelu EB-1C) oraz 3-żyłowy przewód zasilający o długości 3 stóp z wtyczką amerykańską.
Used to control THERMOWELL heating mantles or other resistive heating circuits (hot plates, heat tapes, water baths, etc.). Available in solid-state or proportional on/off models. All models are fused (without circuit breakers). Each unit is calibrated to deliver a known amount of power or voltage at a given dial setting in the 15 to 70% range (off below 15% and full on above 70%). High capacity with constant power output despite large line voltage fluctuations. Does not vary voltage. 50/60 Hz.
Informacje prawne
POWERMITE is a trademark of Laboratory Craftsmen, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)