Model 3A to lekkie urządzenie stołowe z cylindryczną obudową stalową (3 3/4 × 3 1/2 cala), szarym wykończeniem epoksydowym, poliuretanowymi nóżkami, lampką kontrolną, 3-żyłowym gniazdem (wtyczka amerykańska) na 12-calowym przewodzie oraz 3-przewodowym przewodem zasilającym o długości 4 stóp z wtyczką amerykańską.
Used to control THERMOWELL heating mantles or other resistive heating circuits (hot plates, heat tapes, water baths, etc.). Available in solid-state or proportional on/off models. All models are fused (without circuit breakers). Each unit is calibrated to deliver a known amount of power or voltage at a given dial setting in the 15 to 70% range (off below 15% and full on above 70%). High capacity with constant power output despite large line voltage fluctuations. Does not vary voltage. 50/60 Hz.
Informacje prawne
POWERMITE is a trademark of Laboratory Craftsmen, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)