The two items will work together to heat a 125 ml round bottom flask to 140°C. The appropriate setting needs to be determined to maintain that exact temperature.
Z243671
Thermowell heating mantle
for flask size, 125 mL, AC/DC input 110 - 120 V AC
Wybierz wielkość
873,54 zł
Cena katalogowa940,00 złZaoszczędź 7%Wybierz wielkość
About This Item
873,54 zł
Cena katalogowa940,00 złZaoszczędź 7%Polecane produkty
wejście AC/DC
110-120 V, US 3-pin plug (AC)
Materiały
steel
Właściwości
CE compliant
CSA approved 110V to 120V models
for flask size 125 mL
dostępność
not available in EU
Parametry
0-550 °C temp. range
masa
1.5 lb
pobór energii
140 W
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Are these two items (Z243671-1EA & Z243817-1EA) compatible to heat a 125 ml round bottom flask to 140oC?