Kluczowe dokumenty
Z239127
Sigma-Aldrich
White disposable polystyrene pour-boats
W × L × H 86 mm × 128 mm × 25 mm
Wybierz wielkość
250 EA
473,00 zł
473,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 EA
473,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
473,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
oblong
polystyrene
opakowanie
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
szer. × dł. × wys.
86 mm × 128 mm × 25 mm
Dł. × szer. naczynia
128 mm × 86 mm
Opis ogólny
Weighing dish designed to facilitate dispensing and pouring. Smooth uniform walls, flat bottom, usable to 200°F (93°C).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)