Przejdź do
HS1426AA
Diamond shaped weigh boats
polystyrene, volume 5 mL, black, anti-static
Synonim(y):
weigh dish, weighing boat, weighing dish, weighing pan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
192,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene
Packaging:
pk of 500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1426AA
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
packaging
pk of 500
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1426AA
L × W × H
55 mm × 35 mm × 6 mm
volume
5 mL
color
black
General description
These flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
  • Wide, flat bottom to resist tipping
  • Antistatic versions available
  • 2 color and 4 sizes
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • Can be used with microwave moisture analyzers
  • All are FDA/food-grade compliant
  • Pack of 500
  • Disposable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS1426BHS1427BHS1424AA
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1426AA
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1426B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1427B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1424AA
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
L × W × H
55 mm × 35 mm × 6 mm
L × W × H
78 mm × 56 mm × 14 mm
L × W × H
78 mm × 56 mm × 14 mm
L × W × H
55 mm × 35 mm × 6 mm
volume
5 mL
volume
30 mL
volume
30 mL
volume
5 mL
color
black
color
black
color
black
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diamond shaped weigh boats
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)