Merck
SLW5100-2L
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
2000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 5100-2L
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Połączenie
joint neckWIDE-MOUTH
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 5100-2L
Wysokość
282 mm
śr. zewn. obudowy
157 mm
pojemność
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
śr. wewn. szyjki
63 mm
rozmiar zatyczki
58
Opis ogólny
  • Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
  • Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
  • Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Inne uwagi
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.