Kluczowe dokumenty
Z223549
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter, male
Screw-thread, joint: ST/NS 29/32
Wybierz wielkość
1 EA
496,00 zł
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
496,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS29/32
Opis ogólny
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)