Kluczowe dokumenty
Z222038
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Perforated Tray, stainless steel, tank capacity 2.8 L
Wybierz wielkość
1 EA
651,00 zł
651,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
651,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
651,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Branson 100-410-162
pojemność zbiornika
2.8 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Perforowana taca ze stali nierdzewnej do użytku z wanną ultradźwiękową Branson serii M, model 2800.
Informacje prawne
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)