Z151408
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 1.9 L
About This Item
Kod UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Branson 100-410-170
pojemność zbiornika
1.9 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Solidna taca ze stali nierdzewnej do użytku z wanną ultradźwiękową Branson serii M, model 1800. Wymiary 110 mm x 110 mm x 70 mm.
Informacje prawne
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)